(2-Bromophenyl)diphenylphosphine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3953-5G B3953-1G
TCIAB3953-5GEA 3175 NOK
TCIAB3953-5G TCIAB3953-1G
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine ≥95.0% (by GC)
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine
Formel: C₁₈H₁₄BrP
MW: 341,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00045014
CAS-nummer: 62336-24-7
EINECS: 263-515-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C