2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Pyrene-2,7-diboronic acid, pinacol ester
B3956-1G B3956-5G
TCIAB3956-1GEA 2550 NOK
TCIAB3956-1G TCIAB3956-5G
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥97.0% (by GC)
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene
Formel: C₂₈H₃₂B₂O₄
MW: 454,18 g/mol
MDL nummer: MFCD15143601
CAS-nummer: 688756-58-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %