Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
B3961-100MG B3961-1G
TCIAB3961-100MGEA 1650 NOK
TCIAB3961-100MG TCIAB3961-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh
MW: 406,072 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075045
CAS-nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 44.50 to 49.00 %