1-Boc-4-cyanopiperidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
B3962-1G B3962-5G
TCIAB3962-1GEA 580 NOK
TCIAB3962-1G TCIAB3962-5G
1-Boc-4-cyanopiperidine ≥97.0% (by GC)
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861223
CAS-nummer: 91419-52-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C