5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3963-5G B3963-25G
TCIAB3963-5GEA 420 NOK
TCIAB3963-5G TCIAB3963-25G
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
MDL nummer: MFCD00222270
CAS-nummer: 67443-38-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C