1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4''-(1,2-Ethanediyl)bis(4'-methyl-2,2'-bipyridine)
B3973-200MG B3973-1G
TCIAB3973-200MGEA 785 NOK
TCIAB3973-200MG TCIAB3973-1G
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (by GC)
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane
Formel: C₂₄H₂₂N₄
MW: 366,47 g/mol
CAS-nummer: 96897-04-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C