1-(4-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3978-1G B3978-5G
TCIAB3978-1GEA 220 NOK
TCIAB3978-1G TCIAB3978-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
MDL nummer: MFCD07369916
CAS-nummer: 204530-94-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %