4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine
B3986-200MG B3986-1G
TCIAB3986-200MGEA 1275 NOK
TCIAB3986-200MG TCIAB3986-1G
4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
4-(Bromomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₁BrN₂
MW: 263,14 g/mol
MDL nummer: MFCD08275265
CAS-nummer: 81998-05-2
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C