Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
B3996-1G
B3996-5G
TCIAB3996-1GEA
650
NOK
TCIAB3996-1G
TCIAB3996-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formel:
C₁₄H₈Br₂ MW: 336,03 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00185147 CAS-nummer: 2789-89-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 185.0 to 189.0 deg-C |