4-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
B4010-5G B4010-25G
TCIAB4010-5GEA 905 NOK
TCIAB4010-5G TCIAB4010-25G
4-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00055529
CAS-nummer: 33696-00-3
EINECS: 251-642-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C