2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
B4020-5G B4020-25G
TCIAB4020-5GEA 825 NOK
TCIAB4020-5G TCIAB4020-25G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142822
CAS-nummer: 102429-07-2
FN: 2925
ADR: 4.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C