4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B4021-1G B4021-5G
TCIAB4021-1GEA 570 NOK
TCIAB4021-1G TCIAB4021-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 218 g/mol
MDL nummer: MFCD01310981
CAS-nummer: 123843-67-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C