4-Bromo-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4022-5G B4022-25G
TCIAB4022-5GEA 810 NOK
TCIAB4022-5G TCIAB4022-25G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
MDL nummer: MFCD07782069
CAS-nummer: 133059-44-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C