1,4-Bis[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: alpha,alpha'-Bis[(1-imidazolyl)methyl]-p-xylene, 1,4-Bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
B4023-5G B4023-1G
TCIAB4023-5GEA 2625 NOK
TCIAB4023-5G TCIAB4023-1G
1,4-Bis[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene
Formel: C₁₄H₁₄N₄
MW: 238,29 g/mol
MDL nummer: MFCD06598031
CAS-nummer: 56643-83-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25341bc70a8076b1d319b5876dead9ea43fe956&vid=d25341bc70a8076b1d319b5876dead9ea43fe956&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C