1-Bromo-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4-Bromophenyl)-2-phenylacetylene
B4024-1G B4024-5G
TCIAB4024-1GEA 690 NOK
TCIAB4024-1G TCIAB4024-5G
1-Bromo-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-(phenylethynyl)benzene
Formel: C₁₄H₉Br
MW: 257,13 g/mol
MDL nummer: MFCD01596910
CAS-nummer: 13667-12-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C