6-Bromonicotinonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromo-5-cyanopyridine
B4039-1G B4039-5G
TCIAB4039-1GEA 300 NOK
TCIAB4039-1G TCIAB4039-5G
6-Bromonicotinonitrile ≥97.0% (by GC)
6-Bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00234141
CAS-nummer: 139585-70-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C