3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4050-1G B4050-5G
TCIAB4050-1GEA 4650 NOK
TCIAB4050-1G TCIAB4050-5G
3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (by GC)
3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene
Formel: C₁₂H₇BrS₃
CAS-nummer: 105125-00-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Amber to Dark green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %