2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B4057-1G B4057-5G
TCIAB4057-1GEA 675 NOK
TCIAB4057-1G TCIAB4057-5G
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Formel: C₅H₁₁BrO₃
MW: 199,04 g/mol
MDL nummer: MFCD00135306
CAS-nummer: 19184-65-7
EINECS: 242-863-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C