4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4060-5G B4060-25G
TCIAB4060-5GEA 245 NOK
TCIAB4060-5G TCIAB4060-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161,00 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD02179565
CAS-nummer: 15803-02-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %