2-Butylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Butyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
B4064-5G B4064-25G
TCIAB4064-5GEA 1675 NOK
TCIAB4064-5G TCIAB4064-25G
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,193 g/mol
MDL nummer: MFCD01075030
CAS-nummer: 68282-49-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C