5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-(2-Bromoethyl)coumaran
B4066-5G B4066-25G
TCIAB4066-5GEA 945 NOK
TCIAB4066-5G TCIAB4066-25G
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran ≥98.0% (by GC)
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Formel: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,10 g/mol
MDL nummer: MFCD06797641
CAS-nummer: 127264-14-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C