5-Bromo-3-nitro-2-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
B4070-1G B4070-5G
TCIAB4070-1GEA 340 NOK
TCIAB4070-1G TCIAB4070-5G
5-Bromo-3-nitro-2-picoline ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-3-nitro-2-picoline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
MDL nummer: MFCD09031419
CAS-nummer: 911434-05-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C