3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4077-1G B4077-5G
TCIAB4077-1GEA 420 NOK
TCIAB4077-1G TCIAB4077-5G
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
MDL nummer: MFCD00233989
CAS-nummer: 5470-17-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C