Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
B4086-1G B4086-5G
TCIAB4086-1GEA 340 NOK
TCIAB4086-1G TCIAB4086-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Kokepunkt: 133°C
MDL nummer: MFCD00052376
CAS-nummer: 5381-20-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C