2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
B4087-5G
B4087-25G
TCIAB4087-5GEA
220
NOK
TCIAB4087-5G
TCIAB4087-25G
2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(Benzylthio)ethanol
Formel:
C₉H₁₂OS MW: 168,25 g/mol Kokepunkt: 120°C |
MDL nummer:
MFCD00014039 CAS-nummer: 3878-41-9 EINECS: 223-405-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |