2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)pyridine
B4092-200MG B4092-1G
TCIAB4092-200MGEA 1225 NOK
TCIAB4092-200MG TCIAB4092-1G
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine
Formel: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
MDL nummer: MFCD07775634
CAS-nummer: 524713-66-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %