9,9'-Bianthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9'-Bianthracenyl, 9,9'-Bianthryl
B4095-1G B4095-5G
TCIAB4095-1GEA 1925 NOK
TCIAB4095-1G TCIAB4095-5G
9,9'-Bianthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,9'-Bianthracene
Formel: C₂₈H₁₈
MW: 354,45 g/mol
Smeltepunkt: 306°C
MDL nummer: MFCD00130216
CAS-nummer: 1055-23-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%