9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4109-1G B4109-5G
TCIAB4109-1GEA 300 NOK
TCIAB4109-1G TCIAB4109-5G
9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
MDL nummer: MFCD23135883
CAS-nummer: 902518-11-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e480ce788979bb046395d7b061aa16f0a282cb&vid=79e480ce788979bb046395d7b061aa16f0a282cb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C