6-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromo-2,2'-bipyridine
B4114-1G B4114-5G
TCIAB4114-1GEA 1750 NOK
TCIAB4114-1G TCIAB4114-5G
6-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
6-Bromo-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,0800 g/mol
Kokepunkt: 133°C
MDL nummer: MFCD01318953
CAS-nummer: 10495-73-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C