(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
(S)-1,2-Butylene Glycol, (S)-1,2-Dihydroxybutane, (S)-Butane-1,2-diol
B4119-1G
B4119-5G
TCIAB4119-1GEA
300
NOK
TCIAB4119-1G
TCIAB4119-5G
(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(S)-1,2-Butanediol
Formel:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Kokepunkt: 55°C |
MDL nummer:
MFCD09953764 CAS-nummer: 73522-17-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -18.0 deg (C=3、EtOH) |