3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
B4122-1G B4122-5G
TCIAB4122-1GEA 300 NOK
TCIAB4122-1G TCIAB4122-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
MDL nummer: MFCD03095305
CAS-nummer: 17282-01-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C