4-Bromothiophene-3-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4126-200MG B4126-1G
TCIAB4126-200MGEA 970 NOK
TCIAB4126-200MG TCIAB4126-1G
4-Bromothiophene-3-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD01318960
CAS-nummer: 18791-78-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %