2-Bromo-4,5-diluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,5-Difluoro-2-methylbromobenzene, 1-Bromo-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
B4129-1G B4129-5G
TCIAB4129-1GEA 300 NOK
TCIAB4129-1G TCIAB4129-5G
2-Bromo-4,5-diluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4,5-diluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
MDL nummer: MFCD07777160
CAS-nummer: 875664-38-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %