1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafluoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromoperfluoro-4,7,10,13-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
B4167-1G B4167-5G
TCIAB4167-1GEA 1100 NOK
TCIAB4167-1G TCIAB4167-5G
1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafluoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane ≥94.0% (by GC)
1-Bromo-1,1,2,2,4,5,5,7,8,8,10,11,11,13,14,14,16,16,17,17,17-henicosafluoro-4,7,10,13-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Formel: C₁₆BrF₃₃O₅
MW: 979,02 g/mol
CAS-nummer: 1482416-52-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %