2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4168-1G B4168-5G
TCIAB4168-1GEA 1225 NOK
TCIAB4168-1G TCIAB4168-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane ≥98.0% (by GC)
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane
Formel: C₇BrF₁₅O₂
MW: 480,96 g/mol
CAS-nummer: 1482416-44-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %