Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Phenylbenzaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-3-carbaldehyde
B4186-1G B4186-5G
TCIAB4186-1GEA 500 NOK
TCIAB4186-1G TCIAB4186-5G
Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (by GC)
Biphenyl-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Kokepunkt: 125°C
MDL nummer: MFCD01740432
CAS-nummer: 1204-60-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %