2-Bromo-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B4193-1G
B4193-5G
TCIAB4193-1GEA
325
NOK
TCIAB4193-1G
TCIAB4193-5G
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 203 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00955613 CAS-nummer: 19755-53-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 125.0 deg-C |