1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Di([2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl)benzene
B4194-200MG B4194-1G
TCIAB4194-200MGEA 890 NOK
TCIAB4194-200MG TCIAB4194-1G
1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene ≥97.0% (by total nitrogen basis)
1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene
Formel: C₃₆H₂₄N₆
MW: 540,63 g/mol
Smeltepunkt: 250°C
MDL nummer: MFCD02093699
CAS-nummer: 146406-75-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %