2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4206-1G B4206-5G
TCIAB4206-1GEA 1275 NOK
TCIAB4206-1G TCIAB4206-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00083535
CAS-nummer: 59664-42-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %