1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
B4207-1G B4207-5G
TCIAB4207-1GEA 300 NOK
TCIAB4207-1G TCIAB4207-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Kokepunkt: 51°C
Flash punkt: 69°C
MDL nummer: MFCD00074904
CAS-nummer: 327-75-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %