4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromothiophene-2-carbonitrile, 4-Bromo-2-cyanothiophene
B4212-1G B4212-5G
TCIAB4212-1GEA 525 NOK
TCIAB4212-1G TCIAB4212-5G
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂BrNS
MW: 188,0500 g/mol
MDL nummer: MFCD00114951
CAS-nummer: 18791-99-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C