4-Bromo-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
(4-Bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
B4224-1G
B4224-5G
TCIAB4224-1GEA
1675
NOK
TCIAB4224-1G
TCIAB4224-5G
4-Bromo-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-4'-chlorobenzophenone
Formel:
C₁₃H₈BrClO MW: 295,5590 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00045208 CAS-nummer: 27428-57-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |