2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4240-1G B4240-5G
TCIAB4240-1GEA 1700 NOK
TCIAB4240-1G TCIAB4240-5G
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene ≥96.0% (by GC)
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene
Formel: C₁₄H₂₀SSi₂
MW: 276,54 g/mol
MDL nummer: MFCD18207392
CAS-nummer: 79109-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C