4-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B4241-1G B4241-5G
TCIAB4241-1GEA 220 NOK
TCIAB4241-1G TCIAB4241-5G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClN
MW: 216,46 g/mol
MDL nummer: MFCD00040883
CAS-nummer: 154607-01-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C