1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4243-5G B4243-25G
TCIAB4243-5GEA 460 NOK
TCIAB4243-5G TCIAB4243-25G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
MW: 317,35 g/mol
Kokepunkt: 111°C
Smeltepunkt: 33°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672944
CAS-nummer: 31928-44-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %