tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
B4249-1G B4249-5G
TCIAB4249-1GEA 810 NOK
TCIAB4249-1G TCIAB4249-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
MDL nummer: MFCD02179040
CAS-nummer: 114214-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %