1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: OXD-7, 1,3-Bis(5-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzene, 1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzene
B4252-200MG B4252-1G
TCIAB4252-200MGEA 595 NOK
TCIAB4252-200MG TCIAB4252-1G
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene ≥97.0% (by HPLC)
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene
Formel: C₃₀H₃₀N₄O₂
MW: 478,60 g/mol
MDL nummer: MFCD03093214
CAS-nummer: 138372-67-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.20 to 12.10 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C