2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
B4255-50MG B4255-250MG
TCIAB4255-50MGEA 1850 NOK
TCIAB4255-50MG TCIAB4255-250MG
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0% (by GC)
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00075177
CAS-nummer: 36145-03-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C