tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-iodoazetidine, tert-Butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, N-Boc-3-iodoazetidine
B4288-5G B4288-1G
TCIAB4288-5GEA 1175 NOK
TCIAB4288-5G TCIAB4288-1G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₄INO₂
MW: 283,11 g/mol
MDL nummer: MFCD09752821
CAS-nummer: 254454-54-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %