1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
B4298-5G B4298-25G
TCIAB4298-5GEA 1875 NOK
TCIAB4298-5G TCIAB4298-25G
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Formel: C₈H₈BrClO
MW: 235,51 g/mol
Kokepunkt: 87°C
MDL nummer: MFCD00000617
CAS-nummer: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C